Principaux documents
PHL89849
Alpinetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-5-methoxyflavanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(OC)=C1)C3=O
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,13,17H,9H2,1H3
Clé InChI
QQQCWVDPMPFUGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable