P8199
Sodium pentanesulfonate
BioXtra
Synonyme(s) :
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Poids mol.
174.19 g/mol
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable