P6685
Bouillon dextrosé à la pomme de terre
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dextrose, 20 g/L
Potatoes, Infusion from, 4 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
4.8±0.5 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
bacteria
molds
yeasts
Description générale
Application
Composants
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable