Principaux documents
NIST3037
Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Conditionnement
ampule of 2 × 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Description générale
This Standard Reference Material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenous acid (AsIII). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control meaterials.
A unit of NIST3037 consists of two 10mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain to contain a known mass fraction of arsenous acid.
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenous acid (AsIII)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)