Key Documents
NIST2709A
San Joaquin soil
NIST® SRM® 2709a
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Antimony (Sb), Calcium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Cadmium (Cd), Magnesium (Mg), Chromium (Cr), Phosphorus (P), Cobalt (Co), Potassium (K), Lead (Pb), Silicon (Si), Manganese (Mn), Sodium (Na), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Cerium (Ce), Cesium (Cs), Copper (Cu), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lanthanum (La), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Tl), Thorium (Th), Uranium (U), Zinc (Zn), Boron (B), Dysprosium (Dy), Hafnium (Hf), Lutetium (Lu), Neodymium (Nd), Samarium (Sm), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Terbium (Tb), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4