Key Documents
NIST2192A
Carbonate de sodium
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Numéro Beilstein :
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
NIST standard reference material
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
851 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium bicarbonate (NaHCO3)
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable