NIST1765
Low alloy steel
NIST® SRM® 1765
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 1765_cert
SRM 1765_SDS
Autres remarques
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti), Cobalt (Co), Tin (Sn), Niobium (Nb), Arsenic (As), Lead (Pb), Antimony (Sb), Silver (Ag), Boron (B), Nitrogen (N)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon (Si), Aluminium (Al), Zirconium (Zr), Bismuth (Bi), Magnesium (Mg), Selenium (Se), Tellurium (Te), Tantalum (Ta)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable