NIST1474B
Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Polyethylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 1474B_cert
SRM 1474B_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Certified values for melt flow rate were estimated using a Gaussian random effects model and the DerSimonian Laird procedure.
- Expiration details and instructions for storage are provided on the NIST certificate.
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable