Principaux documents
ERMEB074A
Electrolytic copper (trace elements)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB074A_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEB074A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable