Principaux documents
ERMBF417B
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Composition
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0.1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF417B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3