Principaux documents
ERMAE640
Mercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Pureté isotopique
 202Hg
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAE640
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2