Principaux documents
BCR723
Road dust (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR723
Formule chimique
Platinum-group element concentrations in BCR-723
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Ross A Sutherland
Analytica chimica acta, 582(2), 201-207 (2007-03-28)
BCR-723 is the only environmental certified reference material for platinum-group elements (PGEs) Pt, Pd and Rh. It has been an integral component of quality control/quality assurance procedures in environmental laboratories measuring PGEs, since 2001. Here, we present an extensive quantitative