Principaux documents
BCR635
Human blood (Pb and Cd)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Application
Human blood (Pb and Cd) may be used as a reference material for the total analysis of microsamples of human blood to detect the presence of cadmium and lead, using high-temperature torch integrated sample introduction system (TISIS) with inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR635
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Total introduction of microsamples in inductively coupled plasma mass spectrometry by high-temperature evaporation chamber with a sheathing gas stream
Grotti M, et al.
Analytica Chimica Acta, 767, 14-20 (2013)