BCR599
Ewes′/Goats’ Curd (for adulteration with cows’ milk)
0 and 1 % cows’ milk, BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
product name
Ewes′/Goats′ Curd (for adulteration with cows′ milk) 0 and 1 % cows′ milk, BCR®, certified reference material
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
BCR599
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable