Principaux documents
BCR414
Plankton (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR414
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable