BCR361
ZnAl4Cu1 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Synonyme(s) :
Aluminum-copper-zinc alloy
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
disc
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
BCR361
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable