ARK2163A
Alcool benzylique
API grade, Ph. Eur., JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
GMP
Agence
JP
Ph. Eur.
USP
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Conditionnement
ARK2163A-5l / 5l / HDPE drum
ARK2163A-20l / 20l / HDPE drum
ARK2163A-25l / 25l / HDPE drum
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758