96683
Micro particles based on melamine resin, nile blue-marked
size: 6 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Taille des particules
6 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Fluorescence
λex 633 nm; λem 672 nm
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves