Principaux documents
95001
Supelco
N-Debenzoyl-N-hexanoyl-N-methylpaclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Paclitaxel impurity F (PhEur), N-Methylpaclitaxel C, N-Methyltaxol C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H59NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
861.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](OC(C)=O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](N(C(CCCCC)=O)C)C6=CC=CC=C6)=O)=O
InChI
1S/C47H59NO14/c1-9-10-13-22-34(52)48(8)36(29-18-14-11-15-19-29)37(53)43(56)60-31-24-47(57)41(61-42(55)30-20-16-12-17-21-30)39-45(7,32(51)23-33-46(39,25-58-33)62-28(4)50)40(54)38(59-27(3)49)35(26(31)2)44(47,5)6/h11-12,14-21,31-33,36-39,41,51,53,57H,9-10,13
Clé InChI
LJTMOSWWGSCCPR-AMMYIWEDSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable