92412
Yeast Mannitol Agar without Calcium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
mannitol, 10 g/L
sodium chloride, 0.1 g/L
yeast extract, 1 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
life science and biopharma
microbiology
Adéquation
rhizobiaceae
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable