Principaux documents
915971
Sigma-Aldrich
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate
Synonyme(s) :
Rhodium(II) octanoate, dimer, [Rh(C7H15COO)2]2
About This Item
Formule linéaire :
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
778.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
289-292 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Application
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable