902489
Tris(trimethylsilyl)silanol
≥95%
Synonyme(s) :
(Hydroxy-bis(trimethylsilyl)silyl)-trimethylsilane, (TMS)3SiOH, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-ol, Supersilanol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n/D 1.496
Densité
0.859 g/mL
Chaîne SMILES
[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)O
InChI
1S/C9H28OSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
Clé InChI
ABTWCNHNRLMBFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.3 °F
Point d'éclair (°C)
93.5 °C