Principaux documents
87793
Supelco
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoic acid
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
Synonyme(s) :
TAMB water-soluble, TAMSMB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N4O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
Clé InChI
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)