83913
RNA isolation kit
BioUltra, for molecular biology
Synonyme(s) :
Ribonucleic acid isolation kit
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Content: Denaturating solution, phenol saturated with H2O, β-mercaptoethanol, chloroform:isoamyl alcohol, 2 M sodium acetate, isopropanol, and instruction manual.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Heart, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup