83275
4-Pyrrolidinopyridine
purum, ≥98.0% (NT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
crystals
Pf
54-58 °C (lit.)
55-61 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
Clé InChI
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges