78737
Nitric acid/Rubidium nitrate concentrate
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Synonyme(s) :
Mixed Acid and Rubidium Solution
Forme
liquid
Qualité
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Catégories apparentées
Application
Liaison
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable