76368
Methyl nonanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl pelargonate, Nonanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.8% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter