Principaux documents
74033
Supelco
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Pf
156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Clé InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry are given in the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
448.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
231.6 °C - closed cup