71715
Sodium ionophore I - membrane A
Selectophore™, function tested
Gamme de produits
Selectophore™
Description générale
Composants
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable