Principaux documents
70937
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Résidus de calcination
≤12%
Perte
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)