Principaux documents
69799
Sigma-Aldrich
(−)-Ethyl L-lactate
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Beilstein:
1720839
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
1.5 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
pb
154 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Autres remarques
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
128.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
J. Gombos et al.
Chemische Berichte, 109, 2645-2645 (1976)
Feng Li et al.
Cell metabolism, 32(5), 767-785 (2020-09-18)
Axons in the mature central nervous system (CNS) fail to regenerate after axotomy, partly due to the inhibitory environment constituted by reactive glial cells producing astrocytic scars, chondroitin sulfate proteoglycans, and myelin debris. We investigated this inhibitory milieu, showing that