66011
Alcianblue 8GX solution
for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1% in solution (in 3% acetic acid)
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Densité
0.996-1.016 g/cm3
ε (coefficient d'extinction)
2.4 at 619 nm in H2O
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
room temp
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clé InChI
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable