Principaux documents
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex G26 hydrogen form, hydrogen form
Niveau de qualité
Forme
beads
Réticulation
10 % cross-linked
Paramètres
150 °C max. temp.
Humidité
45-52%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Diamètre
22-25 mesh
600-700 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Densité
1.22 g/mL (lit.)
Masse volumique apparente
800 g/L (22.2 kg/cuft)
Technique de séparation
cation exchange
Application
Résine échangeuse de cations fortement acide pour les procédés chimiques et les exploitations minières. NE REPOND PAS aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Informations légales
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3