53882
Disperse Orange 3
analytical standard
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
Clé InChI
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves