Principaux documents
51833
Supelco
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-Heptanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro Beilstein :
3731762
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Poids mol.
220.26 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Chaîne SMILES 
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate can be used as an ion-pairing (IP) reagent, to develop ion-pair reversed phase liquid chromatography method, for the determination of antituberculosis drug ethambutol hydrochloride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is