46884-U
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
pkg of 17 L, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonyme(s) :
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
Forme
liquid
Durée de conservation
3 yr
Composition
MIT, 9.5%
Conditionnement
pkg of 17 L
Paramètres
<90 °C operating temperature
Couleur
colorless to light yellow
Matrice
Water
Plage de pH de fonctionnement
2-12
Plage de pH
3-6
pb
100 °C
Pf
-20--15 °C
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Densité
1.020 g/cm3 at 25 °C
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter