Principaux documents
45444
Supelco
Difenoxurone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.33
Numéro Beilstein :
5574828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)N(C)C)cc2)cc1
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-18(2)16(19)17-12-4-6-14(7-5-12)21-15-10-8-13(20-3)9-11-15/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)
Clé InChI
AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves