Principaux documents
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
Synonyme(s) :
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.484-1.488
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
Clé InChI
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Xia Zhao et al.
Environmental science and pollution research international, 27(16), 19724-19735 (2020-03-31)
The occurrence and spatial distribution of 22 congener phthalate esters (PAEs) in the Lanzhou section of the Yellow River were investigated using water and sediment samples collected from 12 stations along the river in August 2016 to March 2017. PAEs