Principaux documents
41159
Millipore
Actinomyces Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
Vegitone Actinomyces Agar
About This Item
Code UNSPSC :
41171605
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 20 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
dextrose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
monopotassium phosphate, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch, soluble, 1 g/L
tryptone (vegetable), 4 g/L
tryptose (vegetable), 10 g/L
vegetable infusions powder, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Adéquation
Actinomycetes spp.
Streptomyces spp.
Description générale
Actinomyces media are recommended for the cultivation and maintenance of the anaerobic Actinomyces species. This medium contains no animal derived material.
Notes préparatoires
Suspend 77.22 g in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Distribute into tubes or flasks. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes.
Note de bas de page
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :