Principaux documents
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NB.21
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Application
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Composants
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable