39587
2-Methylfuran
analytical standard
Synonyme(s) :
Silvan
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.432-1.434
n20/D 1.433 (lit.)
pb
63-66 °C (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C