Key Documents
38390
Millipore
Preston Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Campylobacter Selective Supplement IV, modified
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Campylobacter spp.
Application
This supplement is recommended for selective isolation of Campylobacter species.
Composants
Composition:
Per vial sufficient for 500 ml medium
Polymyxin B 2500 IU
Rifampicin 5 mg
Trimethoprim lactate 5 mg
Amphotericin B 5 mg
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2