33229
4-tert-Octylphenol-diethoxylate-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol-13C6, 4-tert-OP2EO-13C6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1
Clé InChI
LBCZOTMMGHGTPH-CJFYFUKZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves