33120-M
N,N-Diméthylformamide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Impuretés
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
Point d'ébullition
152-154 °C
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Extraction of chlorophyll containing pigments from the intact tissues of cotyledons of Cucumis sativus.
- Isolation of chlorophyll a from the cell cultures of unicellular marine algae.4
- As reducing agent and solvent for the preparation of Au@Ag core-shell nanocrystals.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup