Key Documents
32213-M
Sigma-Aldrich
Méthanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for HPLC, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Méthanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
Chaîne SMILES 
CO
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le méthanol est un solvant organique qui peut être synthétisé à partir de gaz de synthèse en présence de catalyseurs CuO/ZnO/Al2O3. C′est un candidat idéal comme source d′hydrogène dans la technologie de la pile à combustible en raison de son ratio H/C élevé, de sa faible propension à produire de la suie, de sa température de reformage relativement basse et parce qu′il existe à l′état liquide à température ambiante. Dans une pile à combustible à méthanol direct (DMFC), le méthanol subit une oxydation avec de l′air pour générer de l′électricité. Les oléfines (éthylène ou propylène) formées à partir du méthanol via le procédé MTO (Methanol-To-Olefins) peuvent être une alternative au pétrole et au gaz pour produire des hydrocarbures.
Une conversion thermochimique du méthanol en hydrocarbures C2-C10 en présence de zéolithes à sélectivité de forme a été rapportée. Son oxydation sur le système catalyseur Ru-Pt par des atomes adsorbés de ruthénium a été proposée.
Application
Le méthanol a été utilisé dans les études suivantes :
  • Essai d′unités formant colonies-fibroblastes de cellules mononucléaires de moelle osseuse.
  • Comme solvant pour la préparation d′extraits d′hyphes d′Aspergillus en vue de l′estimation de la gliotoxine par HPLC en phase inverse.
  • Études en immunofluorescence.
Conditionnement
En flacons de PE ; également disponible en flacons de verre (références se terminant par *-GL)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination