32018
1,4-Diethylbenzene
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
0.99 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
806 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C