Principaux documents
31630-M
Nitrate d′argent
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Essai
≥99.8%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | L3772 | L3410 | L3160 |
---|---|---|---|
≥97% (SDS-PAGE) | ≥98% (SDS-PAGE) | - | - |
200 | 200 | 200 | 200 |
lyophilized powder | lyophilized powder | buffered aqueous solution | - |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
ambient | ambient | dry ice | dry ice |
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable