259225
1,5-Diphenylcarbazide
ACS reagent
Synonyme(s) :
DPC, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
Solubilité
aqueous acetone: passes test
Adéquation
passes test for sensitivity to chromate
Groupe fonctionnel
amine
hydrazide
Chaîne SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
Clé InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a reagent for the quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Fabrication of gold nanoparticles that can be employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable