Principaux documents
24579
Seringue Hamilton® Gastight®, aiguille soudée
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s-26s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80079
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Corps de verre avec piston à embout PTFE.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.