Key Documents
217468
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
Synonyme(s) :
AmberChrom 50WX2 hydrogen form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex 50WX2 hydrogen form,
Description
cross-linkage 2%
Niveau de qualité
Forme
beads
Paramètres
150 °C max. temp.
Humidité
74-82%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
0.6 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Amberchrom 50WX2 hydrogen form is a heat stable, water stable and low molecular weight cationic substance which is capable of purifying approximately 5000-fold by ion-exchange chromatography. Ion-exchange resins have good role as drug delivery systems.
Résine échangeuse de cations fortement acide qui répond aux exigences de la règlementation FDA 21 CFR 173.25. Cette résine n′a pas été spécialement préparée ni purifiée. Nous suggérons de lui appliquer une élution et un lavage appropriés avant de l′utiliser.
Application
Amberchrom 50WX2 hydrogen form was used to remove calcium from aqueous samples.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Sodium dodecyl sulphate-coated alumina for the extraction/preconcentration of benzimidazolic fungicides from natural waters prior to their quantification by liquid chromatography/fluorimetry.
Moral, Antonia, et al.
Analytica Chimica Acta, 569, 132-138 (2006)
The purification and assay of the prostatic antibacterial factor (PAF).
W R Fair et al.
Biochemical medicine, 8(2), 329-339 (1973-10-01)
Seong Hoon Jeong et al.
International journal of pharmaceutics, 361(1-2), 26-32 (2008-06-21)
Complexes of ion-exchange resins and dextromethorphan (DM), a model drug, were prepared using different methods including a batch and a column method with different functional groups, ion-exchange capacity, degree of crosslinking, and resin particle size. Drug loading efficiency, release profiles